Learn More
1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-2-Methylpiperazin-Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30402602
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30402602 5 mg
30390049 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30402602 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI8850005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108930-17-2
Summenformel C14 H17 N3 O2 S . 2 Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 364.29
IUPAC-Name 5-(2-Methylpiperazin-1-yl)sulfonylisochinolin;dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.CC1CNCCN1S(=O)(=O)c2cccc3cnccc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-2-methylpiperazine dihydrochloride
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H17N3O2S.2ClH/c1-11-9-16-7-8-17(11)20(18,19)14-4-2-3-12-10-15-6-5-13(12)14;;/h2-6,10-11,16H,7-9H2,1H3;2*1H
Formelmasse 363.0575