Learn More
1-(5-Methyl-pyrazin-2-yl)-Ethanon, TRC
Artikelnummer. 30468078
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30468078 10 mg 10 Milligramm
30476373 100 mg 100 Milligramm
30467656 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30468078 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33678310MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22047-27-4
Summenformel C7H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
Synonym 1-(5-Methyl-2-pyrazinyl)ethanone, 1-(5-Methylpyrazin-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetyl-5-methylpyrazine, 2-Methyl-5-acetylpyrazine, 5-Acetyl-2-methylpyrazine
IUPAC-Name 1-(5-Methylpyrazin-2-yl)Ethan
SMILES CC(=O)c1cnc(C)cn1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(5-Methyl-pyrazin-2-yl)-ethanone
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N2O/c1-5-3-9-7(4-8-5)6(2)10/h3-4H,1-2H3
Formelmasse 136.0637