Learn More
1,5-Naphthyridin, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15401719
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15401719 250 mg 250 Milligramm
15481709 1 g 1 Gramm
15491709 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15401719 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64484.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 254-79-5 | C8H6N2 | 130.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 254-79-5
Summenformel C8H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 130.15
MDL-Nummer MFCD00039727
InChI-Schlüssel VMLKTERJLVWEJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diazanaphthalene, 1,5-pyridopyridine, pyridino 3,2-b pyridine, pyridopyridine, 1,5-naphtyridine, 1,5 naphthyridine, zlchem 698, pubchem18072, acmc-209gka, pyrido 1,5-b pyridine
PubChem CID 136070
ChEBI CHEBI:36625
IUPAC-Name 1,5-Naphthyridin
SMILES C1=CC2=NC=CC=C2N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Naphthyridine
Schmelzpunkt 69°C to 75°C
Farbe Weiß
Dichte 1.25 g/mL
Menge 250 mg
Beilstein 109350
Formelmasse 130.15
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Fest