Learn More
1,5-Pentandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10521571 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10521571 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10656522 100 g Glasflasche -
10071320 500 g Glasflasche 500 Gramm
11305932 5 kg Metalltrommel 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10521571 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 129950010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00 €
    85.65 € / 1 Kilogramm
    Sparen 17.35 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 111-29-5 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-29-5
Summenformel C5H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
MDL-Nummer MFCD00002978
InChI-Schlüssel ALQSHHUCVQOPAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-pentanediol, 1,5-dihydroxypentane, pentylene glycol, pentamethylene glycol, 1,5-pentylene glycol, 1,5 pentanediol, 1,5-pentamethylene glycol, alpha,omega-pentanediol, unii-07uxz0scst, 1,5-pentandiol
PubChem CID 8105
IUPAC-Name Pentan-1,5-Diol
SMILES OCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 5-Pentanediol
Schmelzpunkt -18.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9940g/mL
Siedepunkt 242.0°C
Flammpunkt 135°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HO(CH2)5OH
Brechungsindex 1.4490 to 1.4510
Menge 1 kg
Beilstein 01,481
Merck Index 15,7229
Relative Dichte 0.994
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: limited solubility in benzene, trichloroethylene,, petroleum ether, heptane, miscible with alcohol, acetone and ethyl acetate, 11 g/110g ether (25°C)
Viskosität 77 mPa.s (30°C)
Formelmasse 104.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Ölhaltige Flüssigkeit