Learn More
1,5-Pentanedithiol, TRC
Artikelnummer. 30420678
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30420678 1 g
30413477 500 mg
30409175 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30420678 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2274801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 928-98-3
Summenformel C5 H12 S2
Molekulargewicht (g/mol) 136.28
Synonym 1,5-Dimercaptopentane, 1,5-Dithiolpentane, NSC 51699
IUPAC-Name Pentan-1,5-dithiol
SMILES SCCCCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Pentanedithiol
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H12S2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
Formelmasse 136.038