Learn More
1-[5-(Trifluormethyl)-2-pyridyl]-1,4-diazepan, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10308483
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10308483 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10680656 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10308483 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. AW00291DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 306934-70-3
Summenformel C11H14F3N3
Molekulargewicht (g/mol) 245.25
MDL-Nummer MFCD00661783
InChI-Schlüssel IBMSHQVIAUTKDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridyl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-1,4 diazepane, 1h-1,4-diazepine,hexahydro-1-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 1-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl 1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridyl-1,4-diazaperhydroepine
PubChem CID 2760779
IUPAC-Name 1-[5-(Trifluormethyl)pyridin-2-yl]-1,4-diazepan
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(C=C1)N1CCCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]-1, 4-diazepane
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 245.25
Reinheit (%) 97%