Learn More
1-(5-Trifluormethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7032811
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15438935
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34430.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1006441-36-6 | C9H5ClF3N3O2S | 311.663 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1006441-36-6
Summenformel C9H5ClF3N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 311.663
MDL-Nummer MFCD08689729
InChI-Schlüssel ZACLAYCACGRQPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-1h-pyrazole-4-sulfonoyl chloride, 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride, trifluoromethylpyridinylpyrazolesulfonoylchloride, chloro 1-5-trifluoromethyl 2-pyridyl pyrazol-4-yl sulfone, 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1h-pyrazole-4-sulfonylchloride
PubChem CID 18526157
IUPAC-Name 1-[5-(Trifluormethyl)Pyridin-2-yl]Pyrazol-4-Sulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)N2C=C(C=N2)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 87°C to 89°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 311.67
Reinheit (%) 95%