Learn More
Novus Biologicals™ DGCR8 Knockout MEF Cells
Artikelnummer. 18767483 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
:
DGCR8 Knockout MEF Cells
Artikelnummer.
18767483 DGCR8 Knockout MEF Cells
1 options
Artikelnummer. 18767483
Marke: Novus Biologicals™ NBP225171
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Applications: In vitro assay
  • Cells are supplied in 1.5mL quantities (about 1 x 106 cells/mL) in freezing media (80% MEF media, 20% FBS, 20% DMSO)
  • Gene ID: 54487
  • Gene symbol: DGCR8
Recommended Storage
Store in gas phase of liquid nitrogen
Garantie
6 Months
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store in gas phase of liquid nitrogen
Zur Verwendung mit (Anwendung) In vitro assay
Produkttyp DGCR8 Knockout MEF Cells
Menge 1.5mL
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis