Learn More
1,6-Anhydro-b-L-gulopyranäse, TRC
Artikelnummer. 30005006
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005006 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30005006 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA648210500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,6-Anhydro-b-L-gulopyranose
CAS 67999-95-5
Summenformel C6 H10 O5
Menge 500 mg
Synonym 1,6-Anhydro-b-L-gulopyranose;
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6-/m0/s1
SMILES O[C@@H]1[C@@H]2CO[C@@H](O2)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-Name (1S,2S,3S,4S,5S)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]Oktan-2,3,4-Triol
Molekulargewicht (g/mol) 162.141
Formelmasse 162.053