Learn More
1,6-Anhydro-beta-D-galaktose, TRC
Artikelnummer. 17975005
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17975005 500 mg 500 Milligramm
17921605 25 mg 25 Milligramm
17972145 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17975005 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA641000500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 644-76-8
Summenformel C6 H10 O5
Molekulargewicht (g/mol) 162.14
Synonym Galactopyranose, 1,6-anhydro-, β-D- (6CI,8CI), 1,6-Anhydro-β-D-galactopyranose, 6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane, β-D-galactopyranose deriv., D-Galactosan, Galactosan, Levogalactosan, NSC 1376, Galactopyranose, 1,6-anhydro-, β-D- (6CI,8CI), 1,6-Anhydro-β-D-galactopyranose, 6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane, β-D-galactopyranose deriv., D-Galactosan, Galactosan, Levogalactosan, NSC 1376
IUPAC-Name (1R,2R,3S,4R,5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]Oktan-2,3,4-Triol
SMILES O[C@H]1[C@H]2CO[C@H](O2)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Chemischer Name oder Material 1,6-Anhydro-D-galactose
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6-/m1/s1
Formelmasse 162.0528
Reinheit (%) >95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.