Learn More
1,6-Anhydro-Beta-D-Glucopyrarose, TRC
Artikelnummer. 17907384
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17907384 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17907384 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6481001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Levoglucosan
CAS 498-07-7
Summenformel C6 H10 O5
Menge 1 g
Synonym D-Glucose, 1,6-anhydro- (6CI), Levoglucosan (8CI), 1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose, 6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane, β-D-glucopyranose deriv., 1,6-Anhydro-D-glucopyranoside, 1,6-Anhydro-D-glucose, 1,6-Anhydro-β-D-glucose, 1,6-Anhydroglucose, Leucoglucosan, NSC 46243, Levoglucosan
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
SMILES O[C@@H]1[C@H]2CO[C@H](O2)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC-Name (1R,2S,3S,4R,5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]Octan-2,3,4-Triol
Molekulargewicht (g/mol) 162.14
Formelmasse 162.0528