Learn More
1,6-Anhydro-Beta-D-Mannopyranose, TRC
Artikelnummer. 30136303
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136303 10 g 10 Gramm
17917604 500 mg 500 Milligramm
17919764 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136303 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA65250010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14168-65-1
Summenformel C6 H10 O5
Molekulargewicht (g/mol) 162.14
Synonym Mannopyranose, 1,6-anhydro-, β-D- (6CI,8CI), 1,6-Anhydro-β-D-mannopyranose, 6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane, β-D-mannopyranose deriv., 1,6-Anhydro-D-mannose, 1,6-Anhydromannose, Mannosan, NSC 226600
IUPAC-Name (1R,2S,3S,4S,5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]Oktan-2,3,4-Triol
SMILES O[C@@H]1[C@H]2CO[C@H](O2)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,6-Anhydro-beta-D-mannopyranose
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6-/m1/s1
Formelmasse 162.0528
Reinheit (%) >95%