Learn More
1,6-Bis(diphenylphosphino)hexan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491818
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491818 1 g 1 Gramm
15401828 5 g 5 Gramm
15411828 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491818 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55528.03
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19845-69-3 | C30H32P2 | 454.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19845-69-3
Summenformel C30H32P2
Molekulargewicht (g/mol) 454.53
MDL-Nummer MFCD00003053
InChI-Schlüssel GPORFKPYXATYNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-bis diphenylphosphino hexane, 6-diphenylphosphanylhexyl diphenyl phosphane, hexamethylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,6-hexanediylbis diphenyl, phosphine,1,1'-1,6-hexanediyl bis 1,1-diphenyl, 6-diphenylphosphanyl hexyl diphenylphosphane, acmc-1ca9e, ksc491k2l, 1,6-bis diphenylphosino hexane
PubChem CID 2754312
IUPAC-Name 6-Diphenylphosphanylhexyl(diphenyl)phosphan
SMILES C(CCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,6-Bis(diphenylphosphino)hexane
Schmelzpunkt 124°C to 126°C
Strukturformel (C6H5)2P(CH2)6P(C6H5)2
Menge 1 g
Formelmasse 454.53
Reinheit (%) 97%