Learn More
1,6-Bismaleimidohexan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475058
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15475058 500 mg 500 Milligramm
15465058 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475058 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58874.ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4856-87-5 | C14H16N2O4 | 276.292 g/mol
A sulfhydryl reactive homobifunctional cross linking reagent. Under mild conditions, will permit irreversible cross-linking of sulfhydral containing compounds at a pH range of 6.5 to 7.5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
A sulfhydryl reactive homobifunctional cross linking reagent. Unter milden Bedingungen ermöglicht es eine irreversible Vernetzung von sulfhydralen Verbindungen mit einem pH-Bereich von 6.5 bis 7.5.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4856-87-5
Summenformel C14H16N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 276.292
MDL-Nummer MFCD00047122
InChI-Schlüssel PYVHLZLQVWXBDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-bismaleimidohexane, 1,6-dimaleimidohexane, n,n'-hexamethylenedimaleimide, 1,6-bis maleimido hexane, 1,1'-hexane-1,6-diyl bis 1h-pyrrole-2,5-dione, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1,1'-1,6-hexanediyl bis, maleimide, n,n'-hexamethylenedi, n,n'-hexamethylenebis maleimide, 1,1'-1,6-hexanediyl bis-1h-pyrrole-2,5-dione
PubChem CID 20992
IUPAC-Name 1-[6-(2,5-Dioxopyrrol-1-yl)Hexyl]Pyrrol-2,5-Dion
SMILES C1=CC(=O)N(C1=O)CCCCCCN2C(=O)C=CC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,6-Bismaleimidohexane
Schmelzpunkt 144°C
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform.
Formelmasse 276.29
Reinheit (%) 97%