Learn More
1,6-Di-O-tosyl-2,3-O-isopropyliden-aL-sorbofuranose, TRC
Artikelnummer. 30378258
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30378258 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30378258 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4943352G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-O-Isopropylidene-1,6-ditosyl-L-sorbose
CAS 2484-55-1
Summenformel C23 H28 O10 S2
Menge 2 g
Synonym 2,3-O-(1-Methylethylidene)-α-L-sorbofuranose 1,6-Bis(4-methylbenzenesulfonate), 2,3-O-Isopropylidene-α-L-sorbofuranose 1,6-Di-p-toluenesulfonate
InChI-Formel InChI=1S/C23H28O10S2/c1-15-5-9-17(10-6-15)34(25,26)29-13-19-20(24)21-23(31-19,33-22(3,4)32-21)14-30-35(27,28)18-11-7-16(2)8-12-18/h5-12,19-21,24H,13-14H2,1-4H3/t19-,20+,21-,23-/m0/s1
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2O[C@@]3(COS(=O)(=O)c4ccc(C)cc4)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O
IUPAC-Name [(3aS,5S,6R,6aS)-6-Hydroxy-2,2-dimethyl-3a-[(4-methylphenyl)sulfonyloxymethyl]-6,6a-dihydro-5H-furo[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]methyl-4-methylbenzolsulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 528.59
Formelmasse 528.1124