Learn More
1,6-Diaminohexan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021746
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11469080
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14212.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 124-09-4 | C6H16N2 | 116.208 g/mol
1,6-Diaminohexane is mainly used as a monomer to make nylon 6-6. Its derivative hexamethylene diisocyanate (HDI) is used in the production of polyurethane. It acts as a cross-linking agent in epoxy resins. Other applications include coatings, lubricants and water treatment products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,6-Diaminohexan wird hauptsächlich als Monomer zur Herstellung von Nylon 6-6 verwendet. Sein derivatives Hexamethylen-Diisocyanat (HDI) wird bei der Herstellung von Polyurethan verwendet. Es fungiert als Bindemittel in Epoxidharzen. Weitere Anwendungen umfassen Beschichtungen, Schmierstoffe und Wasseraufbereitungsprodukte.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Äther, Alkohol und Benzol.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit Säuren, starken Oxidationsmitteln, sauren Chloriden, Kohlendioxid und sauren Anhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-09-4
Summenformel C6H16N2
MDL-Nummer MFCD00008243
InChI-Schlüssel NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution
PubChem CID 16402
ChEBI CHEBI:39618
IUPAC-Name Hexan-1,6-diamin
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,6-Diaminohexane
Schmelzpunkt 39°C to 43°C
Dichte 0.84
pH 12.4
Siedepunkt 199°C to 204°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Geruch Amine-like
Strukturformel H2N(CH2)6NH2
Menge 100 g
UN-Nummer UN2280
Beilstein 1098307
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,4695
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in ether,alcohol and benzene.
SMILES C(CCCN)CCN
Molekulargewicht (g/mol) 116.208
Formelmasse 116.21
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,6-Diaminohexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,6-Hexanediamine