Learn More
1,6-Diaminohexan, TRC
Artikelnummer. 30041312
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30041312 50 g 50 Gramm
30041290 100 g 100 Gramm
30007482 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30041312 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD41618050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-09-4
Summenformel C6 H16 N2
Molekulargewicht (g/mol) 116.2046
Synonym 1,6-Hexanediamine, 1,6-Diamino-n-hexane, 1,6-Diaminohexane, 1,6-Hexylenediamine, 6-Aminohexylamine, 80HMD, Advancure, Dytek 70, Dytek HMD, HMDA, Hexamethylenediamine, Hexylenediamine, Hi Perm, NSC 9257, RT Advancure HD, V 1, α,ω-Hexanediamine, Hexane-1,6-diamine
IUPAC-Name Hexan-1,6-diamin
SMILES NCCCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexane-1,6-diamine
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
Formelmasse 116.1313