Learn More
1,6-Dibromhexan, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021185
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11485443
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13417.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 629-03-8 | C6H12Br2 | 243.97 g/mol
1,6-Dibromohexane is used as a reagent in the synthesis of novel benzo[b]xanthone derivatives which have a potential antitumor activity. It is also used as a cross-linker for the cross-linking of glycuronans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,6-Dibromhexan wird als Reagenz bei der Synthese neuartiger Benzo[b]xanthonderivate verwendet, die eine potenzielle Antitumoraktivität aufweisen. Wird auch als Quervernetzer für die Quervernetzung von Glycuronanen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Äther, Benzol und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-03-8
Summenformel C6H12Br2
Molekulargewicht (g/mol) 243.97
MDL-Nummer MFCD00000272
InChI-Schlüssel SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene dibromide, hexane, 1,6-dibromo, 1,6-dibromo-n-hexane, 1,6-dibromohexan, alpha,omega-dibromohexane, 1,6-dibromohexan german, hexamethylene bromide, labotest-bb ltbb001557, 1,6 dibromohexane
PubChem CID 12368
IUPAC-Name 1,6-Dibromhexan
SMILES C(CCCBr)CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,6-Dibromohexane
Schmelzpunkt -2°C
Dichte 1.61
Siedepunkt 242°C to 244°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.5075
Menge 100 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1236322
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ether,benzene and chloroform. Immiscible with water.
Formelmasse 243.98
Reinheit (%) ≥97%