Learn More
1,6-Dibromperfluorhexan, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11479737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479737 5 g 5 Gramm
11469737 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22729.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 918-22-9
Summenformel C6Br2F12
Molekulargewicht (g/mol) 459.86
MDL-Nummer MFCD00153110
InChI-Schlüssel SWAPKQWKFYIOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-dibromododecafluorohexane, 1,6-dibromoperfluorohexane, hexane, 1,6-dibromo-dodecafluoro, dibromoperfluorohexane, acmc-209rdr, perfluoro 1,6-dibromohexane, hexane,1,6-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro, 1,6-bis bromanyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecakis fluoranyl hexane
PubChem CID 522992
IUPAC-Name 1,6-Dibrom-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Dodecafluorohexan
SMILES FC(F)(Br)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,6-Dibromoperfluorohexane
Siedepunkt 141°C to 142°C
Brechungsindex 1.345
Menge 5 g
Beilstein 1822184
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 459.87
Reinheit (%) 96%