Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1, 6-Dichlorohexane |
| CAS | 2163-00-0 |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 1.0700g/mL |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C6H12Cl2 |
| Mehr anzeigen |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?