missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,6-Dicyanohexan, 99 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11490378
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490378 100 g 100 Gramm
11480378 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11490378 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24543.22

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 629-40-3
Summenformel C8H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 136.198
MDL-Nummer MFCD00001981
InChI-Schlüssel BTNXBLUGMAMSSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-dicyanohexane, suberonitrile, suberic acid dinitrile, suberodinitrile, unii-jnt1lxa02u, korksaeuredinitril german, jnt1lxa02u, hexamethylene di-isocyanide, hexane-1,6-dicarbonitrile, hexamethylenediisocyanic acid
PubChem CID 12385
IUPAC-Name Octandinitril
SMILES C(CCCC#N)CCC#N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,6-Dicyanohexane
Schmelzpunkt -3°C
Dichte 0.93
Siedepunkt 174°C to 176°C
Flammpunkt 175°C (347°F)
Brechungsindex 1.4436
Menge 100 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 1744365
Formelmasse 136.2
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.