Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,6-Diiodperfluorhexan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is employed in the synthesis and characterization of fluorinated telomers containing vinylidene fluoride and hexafluoropropene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird bei der Synthese und Charakterisierung fluorierter Telomere verwendet, die Vinylidenfluorid und Hexafluoropropen enthalten.
Hinweise
Lichtempfindlich. Vor Licht schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,6-Diiodoperfluorohexane |
| CAS | 375-80-4 |
| Schmelzpunkt | 25°C |
| Dichte | 2.357 |
| Siedepunkt | 115°C (100 mmHg) |
| Summenformel | C6F12I2 |
| Brechungsindex | 1.398 |
| MDL-Nummer | MFCD00042264 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1822186 |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.