Learn More
1,6-Diisocyanatohexan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11330448
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11330448 250 g 250 Gramm
11320448 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11330448 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043803.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 822-06-0 | C8H12N2O2 | 168.20 g/mol
1,6-Diisocyanatohexane is used as a polymerizing agent in polyurethane paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 822-06-0
Summenformel C8H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 168.20
MDL-Nummer MFCD00002047
InChI-Schlüssel RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene diisocyanate, 1,6-hexamethylene diisocyanate, hmdi, hexane, 1,6-diisocyanato, hexane 1,6-diisocyanate, 1,6-hexylene diisocyanate, hexamethylene-1,6-diisocyanate, 1,6-hexanediol diisocyanate, hdi, isocyanic acid, hexamethylene ester
PubChem CID 13192
ChEBI CHEBI:53578
IUPAC-Name 1,6-Diisocyanatohexan
SMILES O=C=NCCCCCCN=C=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,6-Diisocyanatohexane
Schmelzpunkt -67°C
Dichte 1.05 g/mL
Siedepunkt 255°C
Flammpunkt 130°C (266°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.452
Menge 250 g
UN-Nummer UN2281
Beilstein 956709
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 168.19
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssigkeit