missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,6-Dioxacyclododekan-7,12-Dion, TRC

Artikelnummer. 30003443
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003443 10 mg 10 Milligramm
30004557 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30003443 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD48530510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 777-95-7
Summenformel C10H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 200.23
Synonym Adipic Acid Cyclic Tetramethylene Ester
SMILES O=C1OCCCCOC(CCCC1)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,6-Dioxacyclododecane-7,12-dione
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H16O4/c11-9-5-1-2-6-10(12)14-8-4-3-7-13-9/h1-8H2
Formelmasse 200.1049
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.