Learn More
1,6-Hexandioldiacrylat, 99 % (reaktive Ester), stab. mit 90 ppm Hydrochinon, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,6-Hexanediol diacrylate is used as a functional monomer for polymers. It acts as a cross linking agent between the molecular chains of polymers. Further, it is used in adhesives, sealants, alkyd coatings, elastomers, photopolymers, and inks for improved adhesion, hardness, abrasion and heat resistance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1,6-Hexanediol diacrylate |
| Namenshinweis | Stabilized with 90ppm hydroquinone |
| Dichte | 1.010 g/mL |
| Flammpunkt | >110°C (>230°F) |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Reaktive Ester) |
| Menge | 50 g |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly miscible with water. |
| Formelmasse | 226.28 |
| Reinheit (%) | 99% |
| Show More |
Safety and Handling
- 1,6-Hexanediol diacrylate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,6-Hexanediol diacrylate