Learn More
1,6-Hexanediol Dimethacrylat – stabilisiert mit MEHQ, TRC
Artikelnummer. 30400554
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400554 500 mg -
30389437 10 g 10 Gramm
30396650 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30400554 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH294248500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6606-59-3
Summenformel C14H22O4
Molekulargewicht (g/mol) 254.32
IUPAC-Name 6-(2-Methylprop-2-Enoyloxy)Hexyl-2-Methylprop-2-Enoat
SMILES CC(=C)C(=O)OCCCCCCOC(=O)C(=C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,6-Hexanediol Dimethacrylate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H22O4/c1-11(2)13(15)17-9-7-5-6-8-10-18-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
Formelmasse 254.1518