Learn More
1-(6-Hydroxynaphthalin-2-yl)ethan-1-on, TRC
Artikelnummer. 30315460
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30315460 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315460 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA43631550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)ethan-1-one
CAS 10441-41-5
Summenformel C12H10O2
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H10O2/c1-8(13)9-2-3-11-7-12(14)5-4-10(11)6-9/h2-7,14H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc2cc(O)ccc2c1
IUPAC-Name 1-(6-Hydroxynaphthalin-2-yl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
Formelmasse 186.0681