Learn More
1,6-Naphthyridin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15535986 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15535986 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15535986 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 457670010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,6-Naphthyridine
CAS 253-72-5
Schmelzpunkt 36,0 bis 38,0 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H6N2
MDL-Nummer MFCD00059750
Menge 1 g
Synonym 1,6-diazanaphthalene, 1,6 naphthyridine, 1,6-pyridopyridine, unii-s1t14p7ow7, pyridino 4,3-b pyridine, 1,6naphthyridine, 1,6-naphthyridine, pubchem18071, acmc-1chvm, pyrido 4,3-b pyridine
InChI-Schlüssel VSOSXKMEQPYESP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=C2C=CN=CC2=C1
IUPAC-Name 1,6-Naphthyridin
Molekulargewicht (g/mol) 130.15
PubChem CID 67488
ChEBI CHEBI:36627
Formelmasse 130.15
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke