Learn More
1-[6-(Trifluoromethyl)Pyridin-2-yl]Piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10574984
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10574984 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10152754 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10555860 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10574984 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW03804DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 127561-18-6
Summenformel C10H12F3N3
Molekulargewicht (g/mol) 231.222
InChI-Schlüssel IAOMYUZAXMFANI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-6-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazine, 2-piperazino-6-trifluoromethyl pyridine, 1-6-trifluoromethyl-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-6-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 6-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, acmc-209bcl, 4-6-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, 1-6-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine
PubChem CID 11424740
IUPAC-Name 1-[6-(Trifluormethyl)pyridin-2-yl]piperazin
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC(=N2)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 231.22
Reinheit (%) 97%