Learn More
1,7-Bis(tert-butoxycarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zwischenprodukt bei der Herstellung von Chelatbildnern.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Acetonitril, Ethylacetat, Chloroform, Cyclohexan. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,7-Bis(tert-butoxycarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane |
| CAS | 162148-48-3 |
| Summenformel | C20H40N4O4 |
| MDL-Nummer | MFCD09263303 |
| Menge | 250 mg |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Synonym | di-tert-butyl 2,2'-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-diyl diacetate, 1,7-bis tert-butoxycarbonylmethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-diacetic acid 1,7-bis 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 2-7-2-tert-butoxy-2-oxoethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl acetate, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-bis t-butyl acetate, 1,7-bis carbo-tert-butoxymethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-bis acetic acid tert-butyl ester, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-diacetic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 2-7-2-tert-butoxy-2-oxo-ethyl-1,4,7,10-tetrazacyclododec-1-yl acetate, tert-butyl 2-7-2-2-methylpropan-2-yl oxy-2-oxoethyl-1,4,7,10-tetrazacyclododec-1-yl acetate |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetone,acetonitrile,ethyl Acetate,chloroforme,cyclohexane. Insoluble in water. |
| InChI-Schlüssel | OERWIIJOLSXGAQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CN1CCNCCN(CC(=O)OC(C)(C)C)CCNCC1 |
| Mehr anzeigen |