Learn More
1,7-Dihydroxynaphthalin, TRC
Artikelnummer. 30388565
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30388565 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388565 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4541155G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,7-Dihydroxynaphthalene
CAS 575-38-2
Summenformel C10H8O2
Menge 5 g
Synonym NC 002, NSC 62686, 1,7-Naphthalenediol
InChI-Formel InChI=1S/C10H8O2/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h1-6,11-12H
SMILES Oc1ccc2cccc(O)c2c1
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
Formelmasse 160.0524