Learn More
1,7-Dimethylfluorene, TRC
Artikelnummer. 30011020
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011020 50 mg 50 Milligramm
30012102 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011020 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46573050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 442-66-0
Summenformel C15 H14
Molekulargewicht (g/mol) 194.27
Synonym 1,7-dimethyl-9H-fluorene, Gibberen, Gibberene
IUPAC-Name 1,7-dimethyl-9H-fluorene
SMILES Cc1ccc2c(Cc3c(C)cccc23)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,7-Dimethylfluorene
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H14/c1-10-6-7-13-12(8-10)9-15-11(2)4-3-5-14(13)15/h3-8H,9H2,1-2H3
Formelmasse 194.1096