Learn More
1,7-Dioxaspiro-[5.5]-undecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440237
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11440237 5 g 5 Gramm
11450237 25 g 25 Gramm
11460237 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440237 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21664.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 180-84-7 | C9H16O2 | 156.225 g/mol
Suitable for use in organic farming.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Geeignet für den Einsatz im ökologischen Landbau.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 1.0 g/l.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 180-84-7
Summenformel C9H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 156.225
MDL-Nummer MFCD00011578
InChI-Schlüssel GBBVHDGKDQAEOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,7-dioxaspiro 5.5 undecane, olean, unii-khi3qeq4zj, 1,7-dioxaspiro 5,5 undecane, khi3qeq4zj, r-1,7-dioxaspiro 5.5 undecane, s-1,7-dioxaspiro 5.5 undecane, olive-fly ketal, eco-trap
PubChem CID 67437
IUPAC-Name 1,7-Dioxaspiro[5.5]Undecan
SMILES C1CCOC2(C1)CCCCO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane
Dichte 1.02
Siedepunkt 193°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Brechungsindex 1.464
Menge 5 g
Beilstein 105997
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 1.0g/L.
Formelmasse 156.23
Reinheit (%) 98%