Learn More
1,7-Dioxaspiro[5.5]undekan, TRC
Artikelnummer. 30382743
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382743 500 mg -
30372825 5 g -
30373505 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30382743 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD486325500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 180-84-7
Summenformel C9 H16 O2
Molekulargewicht (g/mol) 156.22
Synonym 1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane, Olean
IUPAC-Name 1,7-Dioxaspiro[5.5]Undecan
SMILES C1CCC2(CCCCO2)OC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H16O2/c1-3-7-10-9(5-1)6-2-4-8-11-9/h1-8H2
Formelmasse 156.115