Learn More
1,7-Heptandiol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10494535 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10494535 1 g Glasflasche 1 Gramm
10346750 10 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10494535 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 120350010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 629-30-1 | C7H16O2 | 132.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-30-1
Summenformel C7H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 132.2
MDL-Nummer MFCD00002987
InChI-Schlüssel SXCBDZAEHILGLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,7-heptanediol, 1,7-dihydroxyheptane, heptamethylene glycol, alpha,omega-heptanediol, .alpha.,.omega.-heptanediol, a,?-heptanediol, 1,7-heptandiol, .omega.-heptanediol, pubchem11489, acmc-1bsor
PubChem CID 12381
IUPAC-Name Heptan-1,7-diol
SMILES C(CCCO)CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 7-Heptanediol
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 17°C to 19°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9510g/mL
Siedepunkt 259°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HO(CH2)7OH
Brechungsindex 1.4535 to 1.4565
Menge 1 g
Beilstein 01, 489
Relative Dichte 0.951
Formelmasse 132.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen