Learn More
1,7-Heptandiol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382496
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11382496 5 g 5 Gramm
11392496 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382496 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06384.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 629-30-1 | C7H16O2 | 132.203 g/mol
1,7-Heptanediol is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,7-Heptanediol wird in Agrochemikalien, Pharmazeutika und Farbstoffprodukten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, schwer löslich in Ether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln, Oxidationsmitteln, Säurechloriden, Säureanhydriden und Chlorformiaten. Vor Säurechloriden und Säureanhydriden geschützt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-30-1
Summenformel C7H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 132.203
MDL-Nummer MFCD00002987
InChI-Schlüssel SXCBDZAEHILGLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,7-heptanediol, 1,7-dihydroxyheptane, heptamethylene glycol, alpha,omega-heptanediol, .alpha.,.omega.-heptanediol, a,?-heptanediol, 1,7-heptandiol, .omega.-heptanediol, pubchem11489, acmc-1bsor
PubChem CID 12381
IUPAC-Name Heptan-1,7-diol
SMILES C(CCCO)CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,7-Heptanediol
Schmelzpunkt 17°C to 18°C
Dichte 0.953
Siedepunkt 258°C to 260°C
Flammpunkt 127°C (260°F)
Brechungsindex 1.455
Menge 5 g
Beilstein 1633482
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,slightly soluble in ether.
Formelmasse 132.2
Reinheit (%) 98%