Learn More
1,7-Heptandiol, TRC
Artikelnummer. 30407124
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30407124 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30407124 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2799505G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,7-Heptanediol
CAS 629-30-1
Summenformel C7 H16 O2
Menge 5 g
Synonym 1,7-Dihydroxyheptane, NSC 3821, α,ω-Heptanediol, ω-Heptanediol
InChI-Formel InChI=1S/C7H16O2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h8-9H,1-7H2
SMILES OCCCCCCCO
IUPAC-Name Heptan-1,7-diol
Molekulargewicht (g/mol) 132.2
Formelmasse 132.115