Learn More
1,7-Octadien, 98.50 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10366770 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 10366770
Marke: Thermo Scientific Acros 129351000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3710-30-3 | C8H14 | 110.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3710-30-3
Summenformel C8H14
Molekulargewicht (g/mol) 110.20
MDL-Nummer MFCD00008668
InChI-Schlüssel XWJBRBSPAODJER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,7-octadiene, .alpha.,.omega.-octadiene, unii-n4h29t34j2, octa-1,7-dien, acmc-209iqt, 4-01-00-01038 beilstein handbook reference, wln: 1u6u1
PubChem CID 19460
IUPAC-Name Octa-1,7-dien
SMILES C=CCCCCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 7-Octadiene
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -70.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7400g/mL
Siedepunkt 114.0°C to 121.0°C
Flammpunkt 9°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.50%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CH(CH2)4CH=CH2
Brechungsindex 1.4210 to 1.4230
Menge 100 mL
UN-Nummer 2309
Relative Dichte 0.74
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.08g/L (20°C). Other solubilities: miscible with methanol, cyclohexane, benzene,, isopropanol and petroleumether
Viskosität 0.5 mPa.s (20°C)
Formelmasse 110.2
Reinheit (%) 98.5%
Physikalische Form Flüssigkeit