Learn More
1,7-Octadiyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462508
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11462508 50 g 50 Gramm
11452508 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11462508 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15829.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 871-84-1 | C8H10 | 106.17 g/mol
1,7-Octadiyne is an useful bifunctional chain extension unit. It participates in the formation of uranium(IV) vinyl complexes. It reacts with frustrated Lewis pair P(o-tolyl)3/B(C6F5)3 by acetylene C-C coupling to yield the zwitterionic product. It undergoes the reductive cyclization during reaction with Re2Cl4(?-dppm)2 (dppm = Ph2PCH2PPh2) and affords quadruply bonded dirhenium(III) complex Re2Cl3(?,η2-C8H7)(?-dppm)2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,7-Octadiyn ist eine nützliche zweifunktionale Kettenerweiterungseinheit. Beteiligt sich an der Bildung von Uran(IV)-Vinylkomplexen. Reagiert durch Acetylen-C-C-Kopplung mit frustriertem Lewis-Paar P(o-tolyl)3/B(C6F5)3 zum zwitterionischen Produkt. Wird während der Reaktion mit Re2Cl4(μ-dppm)2(dppm = Ph2PCH2PPH2) reduktiv zyklisiert und ermöglicht vierfach gebondetes Dirhenium(III)-komplexes Re2Cl3(μ,η2-C8H7)(μ-dppm)2.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 2 – 8 °C. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 871-84-1
Summenformel C8H10
Molekulargewicht (g/mol) 106.17
MDL-Nummer MFCD00008580
InChI-Schlüssel DSOJWVLXZNRKCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,7-octadiyne, 1,7 octadiyne, oct-1,7-diyne, acmc-209qii, 3-thia-1,5-pentanediamine, 1,7-octadiyne 10g, 1,7-octadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
PubChem CID 70099
IUPAC-Name Octa-1,7-diyn
SMILES C#CCCCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,7-Octadiyne
Dichte 0.81
Siedepunkt 135°C to 136°C
Flammpunkt 23°C (73°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.446
Menge 50 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1697275
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix.
Formelmasse 106.17
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,7-Octadiyne
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,7-Octadiyne