Learn More
1,7-Octadiyn, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10772211 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10772211 10 g Glasflasche 10 Gramm
10002100 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10772211 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 171340100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 871-84-1 | C8H10 | 106.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 871-84-1
Summenformel C8H10
Molekulargewicht (g/mol) 106.17
MDL-Nummer MFCD00008580
InChI-Schlüssel DSOJWVLXZNRKCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,7-octadiyne, 1,7 octadiyne, oct-1,7-diyne, acmc-209qii, 3-thia-1,5-pentanediamine, 1,7-octadiyne 10g, 1,7-octadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
PubChem CID 70099
IUPAC-Name Octa-1,7-diyn
SMILES C#CCCCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 7-Octadiyne
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 135.0°C to 136.0°C
Flammpunkt 23°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HC≡C(CH2)4C≡CH
Brechungsindex 1.4454 to 1.4474
Menge 10 g
Beilstein 01, II, 248
Relative Dichte 0.8
Formelmasse 106.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,7-Octadiyne
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.