Learn More
-Bis(Dimethylamino)naphthalin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene is used in the synthesis of C-substituted t-BuNH-8,9-R,R?-nido-7,8,9-C3B8H9 (R,R? = H,H; MeH; Me,Me; Ph,H and Ph,Ph) tricarbollide compounds. It was also used in the preparation of saturated fluoroalkyl(hydrido) complexes of Iridium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,8-Bis(Dimethylamino)Naphthalin wird bei der Synthese von C-substituierten t-BuNH-8,9-R,R′-nido-7,8,9-C3B8H9(R,R′ = H,H; MeH; Me,Me; Ph,H und Ph,Ph)-Tricarbollid-Verbindungen verwendet. Es wurde auch bei der Herstellung gesättigter Fluorokyl(Hydrido)-Komplexe von Iridium verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene |
| Schmelzpunkt | 47°C to 51°C |
| Siedepunkt | 144°C to 145°C (7 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN3263 |
| Beilstein | 396782 |
| Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in organic solvents. |
| Formelmasse | 214.31 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.