Learn More
1-(8-Chloro-11-(4-Methylpiperazin-1-yl)-5H-Dibenzo[b,e][1,4]Diazepin-5-yl)Ethanon, TRC
Artikelnummer. 30003551
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003551 500 mg 500 Milligramm
30007414 50 mg 50 Milligramm
30006101 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003551 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC367553500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1025951-76-1
Summenformel C20H21ClN4O
Molekulargewicht (g/mol) 368.86
Synonym 5-Acetyl-8-chloro-11-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-dibenzo-(b,e)(1,4)-diazepine, Clozapine Impurity, 1-[8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-5-yl]ethanone
IUPAC-Name 1-[3-Chlor-6-(4-Methylpiperazin-1-yl)Benzo[b][1,4]Benzodiazepin-11-yl]Ethanon
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3N(C(=O)C)c4ccccc24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(8-Chloro-11-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-5-yl)ethanone
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H21ClN4O/c1-14(26)25-18-6-4-3-5-16(18)20(24-11-9-23(2)10-12-24)22-17-13-15(21)7-8-19(17)25/h3-8,13H,9-12H2,1-2H3
Formelmasse 368.1404