Learn More
1-(8-Chloro-11-(4-Methylpiperazin-1-yl)-5H-Dibenzo[b,e][1,4]Diazepin-5-yl)Ethanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(8-Chloro-11-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-5-yl)ethanone |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H21ClN4O/c1-14(26)25-18-6-4-3-5-16(18)20(24-11-9-23(2)10-12-24)22-17-13-15(21)7-8-19(17)25/h3-8,13H,9-12H2,1-2H3 |
| Formelmasse | 368.1404 |
Name des Produkts
¿Detecta una oportunidad de mejora?