Learn More
1,8-Cineol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444983
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11444983 500 mL 500 Milliliter
11434983 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444983 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12269.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00 €
    120.65 € / 500 Milliliter
    Sparen 13.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 470-82-6 | C10H18O | 154.25 g/mol
Eucalyptol is an ingredient in many brands of mouthwash and cough suppressant. It controls airway mucus hypersecretion and asthma via anti-inflammatory cytokine inhibition. Eucalyptol is an effective treatment for nonpurulent rhinosinusitis. Eucalyptol reduces inflammation and pain when applied topically. It kills leukaemia cells in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eukalyptol ist ein Bestandteil in vielen Mundspülungen und Hustensuppressiva. Es kontrolliert die Hypersekretion und die Atemwege bei Asthma über eine entzündungshemmende Zytokin-Hemmung. Eukalyptol ist eine wirksame Behandlung für nicht-eitrige Rhinosinusitis. Eukalyptol reduziert Entzündungen und Schmerzen bei topischer Anwendung. Es tötet Leukämiezellen in vitro ab.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (3500 mg/l bei 21 °C). Mischbar mit Äther, Alkohol, Chloroform, Eisessigsäure, Ölen. Löslich in Ethanol, Ethylether; schwer löslich in Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Lagern Sie diese Chemikalie unter kühlen Temperaturen und fern von Mineralsäuren und -basen. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. An einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 470-82-6
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
MDL-Nummer MFCD00167977
InChI-Schlüssel WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym eucalyptol, cineole, 1,8-cineole, 1,8-cineol, cajeputol, 1,8-epoxy-p-menthane, eucalyptole, zineol, eucapur, terpan
PubChem CID 2758
IUPAC-Name 2,2,4-Trimethyl-3-Oxabicyclo[2.2.2]Octan
SMILES CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,8-Cineole
Schmelzpunkt 1.0°C
Dichte 0.923
Siedepunkt 176°C to 177°C
Flammpunkt 49°C (120°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.4575
Menge 500 mL
UN-Nummer UN3271
Beilstein 105109
Merck Index 14,3895
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(3500mg/L (at 21°C). Miscible with ether,alcohol,chloroform,glacial acetic acid,oils. Soluble in ethanol,ethyl ether; slightly soluble in carbon tetrachloride.
Formelmasse 154.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit