Learn More
Cineol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10588883 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10588883 500 g Glasflasche 500 Gramm
10695522 5 g Glasflasche 5 Gramm
10605532 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10588883 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 110345000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 470-82-6 | C10H18O | 154.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 470-82-6
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
MDL-Nummer MFCD00167977
InChI-Schlüssel WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym eucalyptol, cineole, 1,8-cineole, 1,8-cineol, cajeputol, 1,8-epoxy-p-menthane, eucalyptole, zineol, eucapur, terpan
PubChem CID 2758
IUPAC-Name 2,2,4-Trimethyl-3-Oxabicyclo[2.2.2]Octan
SMILES CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,8-Cineole
Schmelzpunkt 1.5°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9225g/mL
Siedepunkt 176°C to 177°C
Flammpunkt 49°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4550 to 1.46
Menge 500 g
Beilstein 17,II,32
Merck Index 15, 3938
Relative Dichte 0.9225
Spezifische Drehung -0.3° to +0.3° (20°C, 589nm) (neat)
Löslichkeitsinformationen (in ethanol (70% v/v)) 1:2
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,8-Cineole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,8-Cineol