Learn More
1,8-Diaminooctan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10122810 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10122810 100 g Glasflasche 100 Gramm
10664952 25 g Glasflasche -
10783455 500 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10122810 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 112311000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.10 €
    75.65 € / 100 Gramm
    Sparen 14.45 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 373-44-4 | C8H22Cl2N2 | 217.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 373-44-4
Summenformel C8H22Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 217.18
MDL-Nummer MFCD00008248
InChI-Schlüssel ZFLWZOGXFQNIMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-diaminooctane, 1,8-octanediamine, octamethylenediamine, 1,8-octylenediamine, 1,8-octamethylenediamine, diaminooctane, octane 1,8-diamine, unii-53a6694pie, alpha,omega-diaminooctane, chembl29392
PubChem CID 24250
ChEBI CHEBI:73112
SMILES [Cl-].[Cl-].[NH3+]CCCCCCCC[NH3+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 8-Diaminooctane
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 50.0°C to 54.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 165g/mL
Siedepunkt 225.0°C to 226.0°C
Flammpunkt 115°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2N(CH2)8NH2
Menge 100 g
Beilstein 04, 271
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 575g/L (20°C).
IUPAC-Name octane-1,8-bis(aminium) dichloride
Formelmasse 144.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feste kristalline Masse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,8-Diaminooctane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.