Learn More
1.8-Diazacyclotetradecane-2,7-Dione, TRC
Artikelnummer. 30008849
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008849 5 mg 5 Milligramm
30006626 10 mg 10 Milligramm
30005557 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008849 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4948005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4266-66-4
Summenformel C12H22N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 226.32
Synonym NSC 138477
SMILES O=C1CCCCC(=O)NCCCCCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1.8-Diazacyclotetradecane-2,7-dione
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H22N2O2/c15-11-7-3-4-8-12(16)14-10-6-2-1-5-9-13-11/h1-10H2,(H,13,15)(H,14,16)
Formelmasse 226.1681
Reinheit (%) >95%