Learn More
1,8-Dibromooctan, 98 %
Artikelnummer. 11444210
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11444210 25 g 25 Gramm
11437567 50 g 50 Gramm
11454210 100 g 100 Gramm
15453107 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11444210 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15651.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4549-32-0 | C8H16Br2 | 272,024 g/mol
1,8-Dibromoctan wird als Additiv bei der Herstellung von Poly[[4,8-bis[(2-ethylhexyl)oxy]benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophen-2,6-diyl][3-fluor-2-[(2-ethylhexyl)carbonyl]thieno[3,4-b]thiophenediyl]]:[6,6]-phenylC71-buttersäuremethylester verwendet, das Anwendung bei der Herstellung von organischen Photovoltaikzellen (OPVs) findet. Des Weiteren wird es bei der Herstellung von (1,4-Bis-(8-bromoctyloxy)-benzol) verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
1,8-Dibromoctan wird als Additiv in der Zubereitung Poly[[4,8-bis[(2-ethylhexyl)oxy]benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophen-2,6-diyl][3-fluor-2-[(2-ethylhexyl)carbonyl]thieno[3,4-b]thiophendiyl]]:[6,6]-phenylC71-Buttersäuremethylester verwendet, der bei der Herstellung von organischen Photovoltaiken (OPVs) Anwendung findet. Verwendung auch bei der Herstellung von (1,4-bis-(8-bromooctyloxy)-Benzol.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4549-32-0
Summenformel C8H16Br2
MDL-Nummer MFCD00000277
InChI-Schlüssel DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym octamethylene dibromide, octane, 1,8-dibromo, octamethylene bromide, 1,8-dibromo-octane, labotest-bb ltbb002638, 1,8-dibromoctane, octane,8-dibromo, dibromo-1,8 octane, pubchem3905, acmc-209k2r
PubChem CID 78310
IUPAC-Name 1,8-Dibromotan
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,8-Dibromooctane
Schmelzpunkt 15°C to 16°C
Dichte 1.468
Siedepunkt 270°C to 272°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4995
Menge 25 g
Beilstein 1698114
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
SMILES C(CCCCBr)CCCBr
Molekulargewicht (g/mol) 272.024
Formelmasse 272.02
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke