Learn More
1,8-Dibromoctan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11934491 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11934491 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10326370 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10070770 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11934491 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 112882500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4549-32-0 | C8H16Br2 | 272.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4549-32-0
Summenformel C8H16Br2
Molekulargewicht (g/mol) 272.01
InChI-Schlüssel DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym octamethylene dibromide, octane, 1,8-dibromo, octamethylene bromide, 1,8-dibromo-octane, labotest-bb ltbb002638, 1,8-dibromoctane, octane,8-dibromo, dibromo-1,8 octane, pubchem3905, acmc-209k2r
PubChem CID 78310
IUPAC-Name 1,8-Dibromotan
SMILES C(CCCCBr)CCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 8-Dibromooctane
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 15.0°C to 16.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.4600g/mL
Siedepunkt 270.0°C to 272.0°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br(CH2)8Br
Brechungsindex 1.4981 to 1.5001
Menge 250 mL
Beilstein 01,16
Relative Dichte 1.46
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 272.01
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit