Learn More
1,8-Dibromooctan, TRC
Artikelnummer. 30387151
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30387151 5 g
30376437 1 g
30386229 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30387151 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4257155G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4549-32-0
Summenformel C8H16Br2
Molekulargewicht (g/mol) 272.02
Synonym NSC 9820, Octamethylene Dibromide, alpha,ω-Dibromooctane
IUPAC-Name 1,8-Dibromotan
SMILES BrCCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,8-Dibromooctane
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H16Br2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-8H2
Formelmasse 269.9619